Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal HyClone™ (États-Unis), traité au charbon/dextrane
Augmentez la croissance des cellules à l’aide du sérum de veau fœtal (SVF) traité au charbon/dextrane HyClone™ d’origine américaine, contenant des niveaux réduits de nombreuses hormones et facteurs de croissance.
95.50€ - 710.00€
Spécification
Pays d’origine | États-Unis |
---|---|
Type de spécialité | Filtré au charbon/dextrane |
Stérilité | Stérile |
Qualité | Filtré pour spécialités |
Concentration en endotoxines | le; 10 EU/ml |
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Inactivé par la chaleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Traitement | Inactivé par la chaleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10611235
|
Cytiva
SH30068.03 |
500 mL | Néant | Non |
690.00€
500mL |
Expédition estimée: 25-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12329782
|
Cytiva
SH30068.03HI |
500 mL | Inactivé par la chaleur | Oui |
710.00€
500mL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12319782
|
Cytiva
SH30068.02HI |
100 mL | Inactivé par la chaleur | Oui |
181.00€
100mL |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12634217
|
Cytiva
SH30068.01HI |
50 mL | Inactivé par la chaleur | Oui |
114.00€
50mL |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12389772
|
Cytiva
SH30068.01 |
50 mL | Néant | Non |
95.50€
50mL |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11571821
|
Cytiva
SH30068.02 |
100 mL | Néant | Non |
165.00€
100mL |
Expédition estimée: 14-10-2025 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
16201082
|
Cytiva
SH30068.03IR25-40 |
500 mL | Irradié aux rayons gamma, 25 à 40 doses | Non |
710.00€
500mL |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
12339782
|
Cytiva
SH30068.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated | No |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Traité à l’aide d’un traitement exclusif au charbon de bois/dextran qui a fait ses preuves dans la réduction des taux de nombreux hormones et facteurs de croissance
- Ce sérum est dosé pour une variété de composants avant et après le traitement afin d’assurer l’efficacité du traitement
- L’efficacité du traitement au charbon de bois/dextran a été prouvée dans la réduction des niveaux de stéroïdes en vue de l’utilisation du sérum dans les études sur les récepteurs ou les études liées aux œstrogènes
- D’autres études montrent que les traitements au charbon/dextran peuvent servir à diminuer la variabilité entre les lots de sérum
- Filtré par trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
- Avant la distribution, chaque lot de sérum est stérilisé à l’aide de la technologie True Pool afin d’assurer l’uniformité et la cohérence entre les flacons
Spécification
États-Unis | |
Stérile | |
le; 10 EU/ml | |
Non |
Filtré au charbon/dextrane | |
Filtré pour spécialités | |
le; 20 mg/dl | |
Inspecté par l’USDA |