Learn More
Cytiva Fetal Clone II HyClone™
Marque: Cytiva SH30066.03HI
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Gamma globuline, Phosphatases alcalines, Lactates déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, Protéine totale, Albumine, Azote de l’urée sanguine, Créatinine, Bilirubine totale, Sodium, Potassium, Calcium, Chlorure, Phosphore inorganique, Osmolalité, Fer, TIBC, Coefficient de saturation, Glucose, IgG | |
Sérum FetalClone II (États-Unis) inactivé par la chaleur | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Inactivé par la chaleur | |
≤ 10 EU/ml | |
Oui | |
Généralement moins de 2 μg/ml | |
Inspecté par l’USDA |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, VRS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Convient pour un large éventail de lignées cellulaires | |
≤ 20 mg/dl | |
Non |