Learn More
Cytiva Sérum HyClone™ FetalClone™ I (États-Unis)
Optimisé pour la croissance d’hybridomes, complète la croissance de la culture cellulaire avec le sérum HyClone™ FetalClone™ I provenant des États-Unis, une alternative de sérum de veau fœtal (SVF) contenant des niveaux d’IgG comparables à ceux trouvés dans le SVF.
Marque: Cytiva SH30080.03
382.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23281" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Spécification
Albumine, Phosphatase alcaline, Lactodéshydrogénase, Osmolalité, Chlorure, pH, Potassium, Glucose, IgG, Sodium, TIBC, Phosphatase alcaline, Bilirubine totale, Protéines totales, Azote uréique du sang, Calcium, Chlorure, Créatinine, Gamma globuline, Glucose, IgG, Phosphore inorganique | |
Les sérums doivent être stockés à une température égale ou inférieure à -10°C. Une fois décongelés, les sérums doivent être stockés entre 2° et 8°C. | |
États-Unis | |
500 mL | |
Filtration séquentielle, 100 nm | |
≤ 10 EU/ml | |
≤ 20 mg/dl | |
Non |
Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001 | |
Sérum FetalClone I (États-Unis) | |
Substitut de sérum SVF | |
Stérile | |
Fièvre catarrhale du mouton, Adénovirus bovin, Parvovirus bovin, RS bovin, BVDV, Agents cytopathogènes, Agents hémadsorbants, Virus de la rage, Réovirus | |
Non | |
Généralement moins de 200 μg/ml | |
Inspecté par l’USDA |