Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, US Origin
Contains additional iron that boosts serum transferrin levels to physiological levels
Marque:  Cytiva SH30372.04
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Code produit. 16635755
  • 149.00€ / 1L
Date d’expédition estimée: 29-11-2021
Description
Description
  • Supplémenté par le fer et des facteurs favorisant la croissance
  • Âge approximatif de l’animal au moment du prélèvement : entre 16 et 24 semaines
  • Dépistage viral selon 9 CFR 113.53
  • Faible teneur en anticorps et facteurs de croissance élevés
  • Provenant des États-Unis avec une traçabilité complète jusqu’à la source d’origine
  • Une alternative économique au SVF
Spécification
Spécification
<10 UE/ml
1000 mL
États-Unis
Veau de boucherie non élevé sous la mère
Fabriqué au sein d’installations respectant les normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Sérum
Oui
Sérum de veau
HyClone™
16 à 22 semaines
Supplément à la croissance des cultures cellulaires
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores
Non
< 10 mg/dl
Néant
Dépistage viral selon 9 CFR 113.53