Learn More
Cytiva HyClone™ Research Grade Fetal Bovine Serum, South American Origin
Strict manufacturing and quality control procedures ensure quality is suitability for research applications
29.13€ - 237.66€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux réglementations de l’U.E. (Directive 92/118/CEE) |
---|---|
Pays d’origine | Amérique du Sud |
Type de produit | Sérum de veau fœtal |
Stérilité | Stérile |
Sterilization Method | Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12330273
|
Cytiva
SV30160.02HI |
100 mL |
82.70€
100mL |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12336913
|
Cytiva
SV30160.01 |
50 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16635805
|
Cytiva
SV30160.03IR25-40 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Filtered through three sequential 100 nm pore-size rated filters
- Full traceability compliant with current Good Manufacturing Practices (cGMP)
- Extensive quality, performance, and analytical testing
- Low in antibodies and high in growth factors
- Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
- Aseptically packaged in a Class 100 cleanroom
- Pooled after filtration and before final packaging
- Each lot of serum is tested to ensure quality and sterility
- Batch testing available on request
Spécification
Conforme aux réglementations de l’U.E. (Directive 92/118/CEE) | |
Sérum de veau fœtal | |
Filtré par des filtres séquentiels de 100 nm de taille de pores | |
Research | |
Congelé |
Amérique du Sud | |
Stérile | |
Niveau de recherche | |
HyClone™ |