Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile bleus Hycron™ série 27-805
6.65 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
9
10
11
Description
- Le revêtement en nitrile trempé est plus résistant et plus flexible que le PVC.
- Offre une excellente barrière à la graisse et à l’huile
- Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
- Sans silicone.
- Garantie de propreté pour les métaux et la fabrication de moteurs.
- Coupés et cousus
- Revêtement en jersey de coton
- Entièrement revêtus
- Manchettes maillées
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4221 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 11 |
Modèle | 27-805 |
Type de manchette de gant | Manchette de sécurité longue |
Doublure | Jersey de coton |
Type de paume | Paume entièrement enduite |