Learn More
Ansell™ Gants lourds en nitrile bleus Hycron™ série 27-805
Trois fois plus résistants que le cuir pour les applications à usage intensif. La formulation unique du nitrile Ansell offre une résistance supérieure aux matériaux tranchants et abrasifs.
Marque:  Ansell™ 27805100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.54080kg
Code produit. 12620802
Quantité Prix
1 37.55€ / 12 paires
12 32.95€ / 12 paires
En stock, prêt à être expédié: 6
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le revêtement en nitrile trempé est plus résistant et plus flexible que le PVC.
  • Offre une excellente barrière à la graisse et à l’huile
  • Ne se dégrade pas comme le cuir ou le coton.
  • Sans silicone.
  • Garantie de propreté pour les métaux et la fabrication de moteurs.
  • Coupés et cousus
  • Revêtement en jersey de coton
  • Entièrement revêtus
  • Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Nitrile
Manchette de sécurité longue
Paume entièrement enduite
Matériaux pointus et abrasifs
10
Nitrile
27 / 805
Nitrile
Jersey de coton
144 paires
27-805
Normes CATÉGORIE II EN 388 : 4221
Gants lourds