Learn More
Tampon pour base HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu tampon liquide pour titration Karl Fischer dans des échantillons alcalins (à base d’acide salicylique)
Marque: Honeywell Fluka 37859-1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 69-72-7 Poids : 0.86000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Avantages du colorant HYDRANAL - Auxiliaires
- Large éventail de solubilisateurs pour une application d’échantillons spéciale
- Large gamme de tampons pour l’application d’échantillons liés au pH
- Agents de séchage pour la protection cellulaire et le séchage des gaz porteurs.
Spécification
11°C (51.8°F) | |
HYDRANAL™-Buffer Base | |
MFCD00147178 |
1 L | |
64-17-5,67-56-1,69-72-7,121-44-8 | |
UN1993BE |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, salicylic acid, triethylamine