Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka 34816-2.5L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 2.92500kg
Code produit. 15694470
  • 383.41€ / 2.50L
En stock
Spécification
90°C (194°F)
HYDRANAL™-Composite 5 K
111-90-0,7553-56-2,288-32-4,693-98-1,7446-09-5,68007-08-9
2.5 L
1.15g/mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL Composite 5 K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole
FDS Documents