Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, réactif pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol), Honeywell™ Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka 34816-1L
155.84 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7553-56-2 Poids : 1.17000kg
Code produit. 15684470
  • 165.70€ / 1L
En stock
Spécification
90°C (194°F)
HYDRANAL™-Composite 5 K
111-90-0,7553-56-2,288-32-4,693-98-1,7446-09-5,68007-08-9
1 L
1.15g/mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Composite 5 K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, iodine, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monoh
FDS Documents