Learn More
Honeywell Fluka™ HYDRANAL™ - Coulomat AF 7 , Pour coulomètre AF7, Honeywell Fluka™
Pour coulomètre AF7
Marque:  Honeywell Fluka™ 34829-1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.88100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 15674490
  • 180.00€ / 1L
En stock, prêt à être expédié : 58
Description
Description
Avantages des réactifs coulométriques Hydranal
  • Simplicité d’utilisation
  • Haute précision pour les traces d’eau
  • Conditions stables du récipient de titration
  • Large éventail de produits
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
Spécification
Spécification
HYDRANAL™-Coulomat AF 7
1L
Flacon en verre
11°C (51.8°F)
67-56-1,7446-09-5,288-32-4
UN1230
Vidéos
FDS Documents