Learn More
Huile HYDRANAL™ - Coulomat AK, réactif pour la titration KF coulométrique dans les cétones (solution anolyte), recommandé pour les cellules avec membrane, Honeywell Fluka
Marque:  Honeywell Fluka 34820-500ML
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Code produit. 15684480
Quantité Prix
1 275.00€ / 500mL
6 254.92€ / 500mL
En stock, prêt à être expédié: 41
En stock, prêt à être expédié dans 3-5 jours: 1449
Spécification
HYDRANAL™ - Coulomat AK
32°C
500mL
109-86-4,67-66-3,75-89-8,101023-55-6,68007-08-9,7446-09-5
<5.0000%
UN1992
1.200 g/cm3
60°C
Reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm
≥1.0000%
Bouteille en verre
Karl Fischer
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, trichloromethane; chloroform, 2,2,2-Trifluoroeth
FDS Documents
Certificats