Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, réactif pour la titration KF coulométrique dans les huiles (solution anolyte), recommandé pour les cellules avec membrane, Honeywell Fluka™
Anolyte pour titration coulométrique Karl Fischer dans les huiles (à base de chloroforme-méthanol-xylène), recommandé pour les cellules avec membrane
Marque:  Honeywell Fluka 34868-6X500ML
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67-56-1 Poids : 0.62520kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 15694620
  • 702.42€ / 6 pièces
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
Avantages des réactifs coulométriques Hydranal
  • Simplicité d’utilisation
  • Haute précision pour les traces d’eau
  • Conditions stables du récipient de titration
  • Large éventail de produits
  • Longue durée de conservation (cinq ans maximum)
Spécification
Spécification
8°C (46.4°F)
6 x 500 mL
HYDRANAL™-Coulomat Oil
UN1992
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Coulomat Oil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301 + H311 + H331-Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di
FDS Documents