Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, réactif pour titration KF volumétrique à un composant dans les aldéhydes et les cétones (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un composant dans les aldéhydes et les cétones (sans méthanol)
Marque:  Honeywell Fluka 34738-500ML
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 0.45500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 15684380
  • 66.78€ / 500mL
En stock
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.
Spécification
Spécification
21°C (69.8°F)
HYDRANAL™-KetoSolver
107-98-2,64-17-5,288-32-4,101023-55-6
500 mL
0.91g/mL
UN1993BE
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL-KetoSolver
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol
FDS Documents