Learn More
HYDRANAL™ - Solvant CM, réactif pour titration KF volumétrique à deux composants dans des huiles (milieu de travail) , Honeywell Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka 34812-1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.27000kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Code produit. 15694460
  • 83.63€ / 1L
En stock, prêt à être expédié : 13
Spécification
HYDRANAL™-Solvent CM
100°C (212°F)
67-66-3,67-56-1,288-32-4
UN2810
1.26g/mL
1L
MFCD00147198
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Solvent CM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide
FDS Documents