Learn More
Honeywell Fluka™ Huile de solutionneur (brute) HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un et deux composants dans les huiles (à base de chloroforme-méthanol-xylène)
Marque:  Honeywell Fluka™ 34697-2.5L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 2.53250kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 15674350
  • 184.00€ / 2.50L
En stock, prêt à être expédié: 13
Description
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.
Spécification
Spécification
HYDRANAL™-Solver (Crude) oil
6°C (42.8°F)
95-47-6,67-66-3,67-56-1,288-32-4,7446-09-5
1.01g/mL
2.5L
UN1992
Vidéos
FDS Documents