Learn More
Huile de solutionneur (brute) HYDRANAL™, Honeywell Fluka™
Milieu pour titration volumétrique Karl Fischer à un et deux composants dans les huiles (à base de chloroforme-méthanol-xylène)
94.93€ - 794.35€
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15664350
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34697-1L
1 L
94.93€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15674350
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34697-2.5L
2.5 L
228.01€
2.50L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15694350
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34697-6X1L
6 x 1 L
496.36€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15684350
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Fluka
34697-4X2.5L
4 x 2.5 L
794.35€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Avantages des réactifs à un composant Hydranal :
  • Capacité d’eau illimitée
  • Utilisation pratique et simple
  • Plus grande flexibilité dans la sélection des milieux de travail
  • Toxicité réduite par rapport aux systèmes à base de méthanol
  • Convient aux composés réagissant au méthanol, par exemple les cétones et les aldéhydes
  • Longue durée de conservation (trois ans)
Composition améliorée
Le composite Hydranal contient tous les réactifs, y compris l’iode, le dioxyde de soufre et les bases imidazole et 2-méthylimidazole, dissous dans l’éther monoéthylique de diéthylèneglycol (DEGEE). L’ajout de 2-méthylimidazole en plus de l’imidazole améliore la stabilité et élimine la formation de cristaux qui peuvent interférer avec les performances du titrateur.