Learn More
HYDRANAL™ - Milieu de travail K, réactif pour titration KF volumétrique à un composant dans les aldéhydes et les cétones (milieu de travail), Honeywell Fluka™
Marque:  Honeywell Fluka 34817-1L
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg Transport : UN number : 3382 Chem class : 6.1 Pack group : I
Code produit. 15644480
  • 116.97€ / 1L
En stock
Spécification
>100°C (>212°F)
HYDRANAL™-Working Medium K
67-66-3,107-07-3
UN3382
1 L
1.34g/mL
MFCD00147202
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • HYDRANAL-Working Medium K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H300 + H310 + H330-Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin
FDS Documents