missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Hydrindantin dihydrate, 98%

Catalog Number p-7020484
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5950-69-6
C18H14O8
358.302
MFCD00149242
QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
6560392
(2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-one
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5950-69-6
C18H14O8
358.302
MFCD00149242
QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
6560392
(2S)-2,3,3-trihydroxy-2-[(2S)-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl]inden-1-one
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Applications
Hydrindantin dihydrate is a reagent for photometric determination of amino acids and also used in amino acid determinations as a ninhydrin synergist. It is a chemical used in Stein-Moore-Chromatography.

Solubility
Insoluble in water. Soluble with decomposition in aqueous sodium carbonate (deep red color) and in sodium hydroxide solutions (deep blue color).

Notes
Store under cool dry place. Ensure good ventilation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hydrindantin dihydrate
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1895666
Merck Index 14,4775
Poids de la formule 358.30 (322.27 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'