Learn More
Acide bromhydrique, solution à environ 48 % en poids dans l’eau (Tech.), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogène bromure |
Couleur | Marron à jaune |
Note relative au nom | tech. |
Point de fusion | -11,0°C |
Point d’ébullition | 126.0°C à 128.0°C |
Densité | 1.4800 g/ml |
Conditionnement | Flacon en verre |
Gravité spécifique | 1,48 |
Quantité | 1 l |
Formule linéaire | HBr |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.