Learn More
Acide chlorhydrique, 0,5 M, Chem-Lab
Code produit. 10010472
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
PE
Conditionnement:
10L
5L
Pour une utilisation en laboratoire, titrations, ASTM D-94, D-128
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI:17883
Nom IUPAC acide chlorhydrique
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid
Concentration 18,23 g HCl / 1 L H2O
Densité 1,01 g/ml
Conditionnement PE
Normalité 0.5 N (±0,001 à 20°C)
Quantité 5 L
Numéro UN UN1789
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide chlorhydrique 0.5 mol/l
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: HCl/H2O