Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, extra pur, d=1,18, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10489170
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chlorane
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chlorane
Cl
CLH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, esprits de sel, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Couleur Incolore
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 57°C
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 125 mbar à 20°C
Quantité 25L
Viscosité 1,8 mPaS à 15°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.