Learn More
Acide chlorhydrique, 37 %, extra pur, d=1,18, SLR, Fisher Chemical
77.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
59.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
59.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
25L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Description
CLH, numéro CAS-7647-01-0, chlorure d’hydrogène hcl, acide muriatique, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, chlorure d’hydrogène, acide chlorohydrique, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, esprits de sel, acide chlorhydrique anhydre, 2,5 L, 57°C, CHEBI:17883, incolore, 36,46 g/mol
Spécification
pH | 1 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | -35°C |
Point d’ébullition | 57°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 125 mbar à 20°C |
Quantité | 5 L |
Viscosité | 1,8 mPaS à 15°C |
Forme physique | Liquide |
Poids de la formule | 36.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrochloric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid