Learn More
Acide chlorhydrique, solution volumétrique 6N, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Catalog Number 15599660
131.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en polyéthylène à col étroit
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chlorane
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chlorane
Cl
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
Nom chimique ou matériau Hydrochloric Acid
Note relative au nom 6N Volumetric Solution
Conditionnement Flacon en polyéthylène à col étroit
Gravité spécifique 1 L = 1,10 kg
Quantité 1 L
Poids de la formule 36.46
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.