Learn More
Concentrat d’acide chlorhydrique, pour 1 L de solution étalon, HCl 0,01 M (0,01 N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15675260
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Cl
pour 1 L de solution étalon, 0,01 M HCl (0,01 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hydrochloric acid concentrate
Conditionnement Ampoule
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 pièce.
Numéro UN UN1789
Nom IUPAC Chlorane
Poids de la formule 36.46g/mol