Learn More
Hydrocortisone-21-acétate, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4679763
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50-03-3
C23H32O6
404.50
MFCD00037714
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
5744
CHEBI:17609
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
50-03-3
C23H32O6
404.50
MFCD00037714
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
5744
CHEBI:17609
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Nom chimique ou matériau Hydrocortisone-21-Acetate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Nom IUPAC 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-diméthyle-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrène-1-yl]-2-acétate oxoéthyl
Poids de la formule 404.5
Forme physique Solide