Learn More
Acide fluorhydrique, qualité environnementale Plus, 47-51 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050588
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500ml
1000 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7664-39-3
FH
20.01
MFCD00011346
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484
14917
CHEBI:29228
F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hydrofluoric acid
Couleur Incolore
Point d’ébullition 112°C
Densité 1.16g/mL
Odeur Acrid
Quantité 250 mL
Forme physique Distillation de quartz sous-ébullition double liquide
Numéro UN UN1790
Merck Index 14,4790
Nom IUPAC hydrogen fluoride
Poids de la formule 20.01
Pourcentage de pureté 47 to 51%
Qualité Environmental Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrofluoric acid, 47-51%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen fluoride