Learn More
Chlorure d’hydrogène, solution à 1 M dans l’acétate d’éthyle, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 388701000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.09000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
1M solution in ethyl acetate | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
0.9000g/mL | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 | |
36.45 | |
0.9 | |
−3°C |
Incolore | |
7647-01-0,141-78-6 | |
HCl | |
1 to 1.3M | |
14, 4794 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Flacon en plastique | |
100 mL | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Hydrogen chloride, 1M solution in ethyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.