Learn More
Chlorure d’hydrogène, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 450720010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7647-01-0 Poids : 0.90900kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Hydrochloric acid | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorane | |
313 | |
36.45 | |
Flacon en verre | |
1 L |
7647-01-0,67-63-0 | |
HCl | |
0.9090g/mL | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Technique | |
0.909 | |
11°C |
Sécurité et traitement
- Hydrogen chloride, 4 to 6N solution in 2-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl alcohol, Hydrogen chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche