Learn More
Hexachloroiridate(IV) d’hydrogène hexahydraté, env. 40 % d’iridium, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778761
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
16941-92-7
H2Cl6Ir·6H2O
515.02
MFCD00149907
Chloroiridic acid
16941-92-7
H2Cl6Ir·6H2O
515.02
MFCD00149907
Chloroiridic acid
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hydrogen hexachloroiridate(IV) hexahydrate
Note relative au nom Approx. 40% Iridium
Couleur Noir
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H2IrCl6·6H2O
Quantité 1 g
Fieser 01,131; 02,67; 03,47; 04,93; 05,119; 05,287; 06,45; 17,269; 05,203; 06,108; 07,59; 08,434; 10,382; 14,294; 17,326
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 515.02
Pourcentage de pureté approx. 40% Iridium
Forme physique Crystals