Learn More
Peroxyde d’hydrogène 30 %, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 15587984 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15587984
Marque: JT Baker 2192.0250
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Dépasse les spécifications ACS
  • Impuretés à l’état de traces (en ppm) :
    • Argent (Ag) max. 0,01
    • Aluminium (Al) max. 0,05
    • Arsenic (As) max. 0,05
    • Baryum (Ba) max. 0,02
    • Béryllium (Be) max. 0,01
    • Calcium (Ca) max. 0,5
    • Cadmium (Cd) max. 0,02
    • Cobalt (Co) max. 0,01
    • Chrome (Cr) max. 0,1
    • Cuivre (Cu) max. 0,01
    • Fer (Fe) max. 0,1
    • Germanium (Ge) max. 0,05
    • Potassium (K) max. 0,1
    • Lithium (Li) max. 0,01
    • Magnésium (Mg) max. 0,1
    • Manganèse (Mn) max. 0,01
    • Molybdène (Mo) max. 0,02
    • Sodium (Na) max. 0,5
    • Nickel (Ni) max. 0,05
    • Plomb (Pb) max. 0,05
    • Strontium (Sr) max. 0,01
    • Titane (Ti) max. 0,1
    • Thallium (Tl) max. 0,05
    • Vanadium (V) max. 0,01
    • Zinc (Zn) max. 0,05
    • Zirconium (Zr) max. 0,1
Identifiants chimiques
CAS 7722-84-1
Formule moléculaire H2O2
Poids moléculaire (g/mol) 34.01
Numéro MDL MFCD00011333
Clé InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Peroxol
SMILES OO
Spécification
Couleur Max. 10 (APHA)
Point d’ébullition ∼107°C (1013 hPa)
Point de fusion ≤0°C
Plage de pourcentage du dosage 30.0 to 32.0%
Densité 1.11 g/cm³ (20°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Résidus après évaporation max. 0.002%
Quantité 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide