Learn More
Peroxyde d’hydrogène 6 % (p/p) (20 volumes), Extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073083
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
peroxyde d’hydrogène
OO
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
peroxyde d’hydrogène
OO
Peroxyde d’hydrogène 6 % (p/p) (20 volumes), extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Poids de la formule 34.0128g/mol
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
pH 2.5 to 3.5
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide