Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
78.15 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
65.62 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
65.62 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Point d’ébullition | 108.0°C |
Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide |
Point de fusion | -33.0°C |
Note relative au nom | For analysis, Stabilized |
Couleur | Jaune à marron |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 2.5 L |
Formule linéaire | H2O2 |
Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
Merck Index | 15, 4835 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrogen peroxide