Learn More
Peroxyde d’hydrogène, pour analyse, avec 35 % de solution dans l’eau, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
369.75 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Point d’ébullition | 108.0°C |
Nom chimique ou matériau | Hydrogen peroxide |
Point de fusion | -33.0°C |
Note relative au nom | For analysis, Stabilized |
Couleur | Jaune à marron |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 L |
Formule linéaire | H2O2 |
Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
Merck Index | 15, 4835 |