Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, réactif ACS, Honeywell
34.89 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21986" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21986" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydrogen Peroxide Solution |
Couleur | Sans désignation |
Note relative au nom | Contains inhibitor |
Numéro UN | 2014 |
Beilstein | 3587191 |
Concentration | 30wt. % in H2O |
Poids de la formule | 34.01g/mol |
Qualité | Réactif ACS |
Tension de vapeur | 23.3mmHg (30°C) |
Densité de vapeur | 1 (vs air) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrogen peroxide solution
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrogen peroxide solution