Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, Honeywell™
Conforme aux normes analytiques de Ph. Nord., 34,5-36,5 %
Marque:  Honeywell Research Chemicals 18304H-1L
Informations supplémentaires : CAS : 7722-84-1 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 2014 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité 1 l
Code produit. 16635753
  • 31.58€ / 1L
En stock, prêt à être expédié: 101
Description
Description
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Identifiants chimiques
7732-18-5
18.02
784
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16240
Spécification
7732-18-5,7722-84-1
<50.00%
H2O
O
18.02
CHEBI:16240
Liquid
Plastic Bottle
≥30.00%
Reagent pharmacopeia chemistry reagents
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
water
784
Max. 0.02 %
Max. 0.0002 %
1 l