Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, Honeywell™
Conforme aux normes analytiques de Ph. Nord., 34,5-36,5 %
Marque:  Honeywell Research Chemicals 18304H-4X5L
Informations supplémentaires : CAS : 7722-84-1 Poids : 0.25000kg Transport : UN number : 2014 Chem class : 5.1 Pack group : II
Quantité 4X5 l
Code produit. 16645753
  • 462.02€ / 4 pièces
Date d’expédition estimée: 01-12-2021
Description
Description
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Identifiants chimiques
7732-18-5
18.02
784
H2O
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16240
Spécification
7732-18-5,7722-84-1
<50.00%
H2O
O
18.02
CHEBI:16240
Liquide
Bouteille en plastique
≥30.00%
Reagent pharmacopeia chemistry reagents
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
eau
784
Max. 0.02 %
Max. 0.0002 %
4X5 l