Learn More
Solution de peroxyde d’hydrogène, Honeywell™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7145542
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
7732-18-5, 7722-84-1
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
784
CHEBI:16240
eau
O
7732-18-5, 7722-84-1
H2O
18.02
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
784
CHEBI:16240
eau
O
Conforme aux normes analytiques de Ph.Nord., 34,5-36,5 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
% min. CAS ≥50.00%, ≥30.00%
% max. CAS <70.00%, <50.00%
Notes de qualité de la pureté Reagent pharmacopeia chemistry reagents
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 1 L
Forme physique Liquide