Learn More
Fisherbrand™ Densimètre
For measuring the density of liquids heavier than water. Fisherbrand™ Plastic Baumé Hydrometer, 0-25 Bé° is a shatterproof hydrometer made of HACCP standard plastic suitable for use with food.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Densimètre incassable en polycarbonate PC• La transparence du verre
• La robustesse du plastique
• Idéal pour environnement difficile ou mesure sur le terrain, supporte les chocs sans risque de casse
• Gradué en masse volumique pour liquide plus dense que l'eau
• Longueur 300mm
• Température de référence 15,6°C
• Densimètre PC, division 0,2°, Baumé
• 0 à 25 Baumé°
Spécification
1Each | |
300 mm | |
± 0.2 Bé | |
Plastic | |
Idéal dans les environnements difficiles ou les mesures de terrain, résiste aux chocs sans risque de casse |
Densimètre | |
Square plastic sleeve | |
0.2 Bé | |
0 à 25° Be | |
15°C |