Learn More
Integra Biosciences™ Filtre à membrane hydrophobe
Protégez la source de vide lors de l’aspiration grâce à ce filtre à membrane. Les filtres à membrane hydrophobe Integra Biosciences™ sont conçus pour être utilisés avec les systèmes d’aspiration VACUSAFE.
Marque: Integra Biosciences™ 158015
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Description
- Filtre à membrane hydrophobe Vacusafe
- non stérile, 0,45 μm
- Diamètre 60 mm
- À utiliser avec les systèmes d’aspiration VACUSAFE
Spécification
Filtre à membrane | |
0,45 μm | |
1 de chaque |
Pour système d’aspiration VACUSAFE | |
Hydrophobe | |
Filtre à membrane |