Learn More
Hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl)éther, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10420111
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-38-1
Formule moléculaire C10H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002861
Clé InChI WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
CID PubChem 66912
Nom IUPAC 2-[4-(2-hydroxyéthoxy)phénoxy]éthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 104.0°C to 107.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H4(OCH2CH2OH)2
Quantité 1 kg
Beilstein 06, III, 4406
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: ca 4g/100mL ethanol,ca 4g/100mL acetone
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins