Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX2004704
1542.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Les pièces de rechange du porte-filtre Hydrosol comprennent : XX2004704 Ensemble entonnoir et anneau de blocage en acier inoxydable, XX2004702 Socle avec grille, joint et supportXX20047RK Kit de pièces de rechange pour porte-filtre HydrosolSpécification
Non autoclavable | |
Ensemble entonnoir et anneau de blocage | |
Acier inoxydable | |
Ensemble d’entonnoir et de bague de verrouillage | |
114 mm |
Transparent | |
Filtre à vide hydrosol 47 mm | |
Produit non stérile | |
650 ml |