Learn More
Hydroxyacétone, technique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10306494
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
116-09-6
C3H6O2
74.08
MFCD00004669
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
8299
CHEBI:27957
1-hydroxypropan-2-one
CC(=O)CO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
116-09-6
C3H6O2
74.08
MFCD00004669
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
8299
CHEBI:27957
1-hydroxypropan-2-one
CC(=O)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hydroxyacetone
Point de fusion -17.0°C
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 145.0°C to 146.0°C
Point d’éclair 56°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2OH
Indice de réfraction 1.4315
Quantité 100 g
Numéro UN 1224
Beilstein 01, 821
Merck Index 15, 64
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 1.593 mPa.s (48°C)
Poids de la formule 74.08
Qualité Technique