Learn More
Hydroxyacétone, technique, ACROS Organics™
22.30€ - 79.80€
Identifiants chimiques
N° CAS 116-09-6
Formule moléculaire C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00004669
InChI Key XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
PubChem CID 8299
ChEBI CHEBI:27957
IUPAC Name 1-hydroxypropan-2-one
SMILES CC(=O)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10306494 FDS Afficher les documents Acros Organics
160341000
100g Flacon en verre 22.30€
100g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 7 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10021504 FDS Afficher les documents Acros Organics
160345000
500g Flacon en verre 79.80€
500g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Stock EU 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Spécification
Identifiants chimiques
116-09-6
74.08
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
8299
1-hydroxypropan-2-one
C3H6O2
MFCD00004669
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
CHEBI:27957
CC(=O)CO
Spécification
Hydroxyacetone
56°C
1.4315
1.593 mPa.s (48°C)
-17.0°C
116-09-6
CH3COCH2OH
1224
15, 64
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CC(=O)CO
74.08
CHEBI:27957
Technique
1.0800g/mL
Flacon en verre
1.08
145.0°C to 146.0°C
100g
C3H6O2
MFCD00004669
01, 821
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
1-hydroxypropan-2-one
8299
74.08