Learn More
Hydroxyacétone, technique, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 160345000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 116-09-6 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 1224 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10021504
  • 86.60€ / 500g
En stock, prêt à être expédié: 5
Identifiants chimiques
116-09-6
74.08
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
8299
1-hydroxypropan-2-one
C3H6O2
MFCD00004669
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
CHEBI:27957
CC(=O)CO
Spécification
Hydroxyacetone
56°C
1.4315
1.593 mPa.s (48°C)
-17.0°C
116-09-6
CH3COCH2OH
1224
15, 64
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CC(=O)CO
74.08
CHEBI:27957
Technique
1.0800g/mL
Flacon en verre
1.08
145.0°C to 146.0°C
500g
C3H6O2
MFCD00004669
01, 821
hydroxyacetone, acetol, acetone alcohol, 1-hydroxy-2-propanone, 2-propanone, 1-hydroxy, 1-hydroxyacetone, methanol, acetyl, acetylmethanol, acetylcarbinol, 2-oxopropanol
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
1-hydroxypropan-2-one
8299
74.08
Vidéos
FDS Documents
Certificats