Learn More
Hydroxymethylpolystyrene resin, 1% crossl. with DVB, 1.0 to 1.2mmol/g, 100 to 200 mesh
Marque:  Acros Organics 349510050
UNSPSC : 41104018
Informations supplémentaires : CAS : 66072-40-0 Poids : 0.05500kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
Code produit. 10002061
  • 42.30€ / 5g
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
Hydroxymethylpolystyrene resin
66072-40-0
Spécification
Hydroxymethylpolystyrene resin
5g
66072-40-0
Glass bottle
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Hydroxymethylpolystyrene resin, 1% crosslinked with DVB,1.5-2.0 mmol/g, 100-200 mesh
Documentation