Learn More
Ansell Gants industriels à usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-500
Industrial gloves offer comfort and a sure grip. Ideal for dry or slightly oil applications where workers need light cut protection.
Marque: Ansell 11500100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Description
- Parfaits pour les opérations d’assemblage et d’entretien impliquant la manipulation d’outils et de matériaux pointus et à bords tranchants
- La couche en Kevlar™ anti-coupures extensible offre un ajustement confortable et une protection contre les entailles indésirables et l’abrasion
- Le revêtement en mousse de nitrile de couleur noire au niveau de la paume de la main et des bouts des doigts permet de chasser l’huile de la surface des gants
- Manchette longue pour une protection supplémentaire contre les coupures autour du poignet
- Jaune
Spécification
ANSI 3 | |
Maille | |
Noir, Jaune | |
Oui | |
Gants résistants aux coupures | |
EN 388:3231B, EN 388:3231 | |
Noir | |
Nylon, Lycra™, fibre d’aramide | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ | |
10 | |
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux | |
Maille | |
11-500 10 205578 | |
7,8 in |