Learn More
Ansell Gants en nylon blanc HyFlex™ 11-600W avec revêtement en polyuréthane
Click to view available options
Taille : 6
Description
- Conçu pour les applications délicates et légères dans les environnements secs
- Dextérité à mains nues avec protection pour les applications légères
- Le revêtement en polyuréthane de la paume améliore la sensibilité tactile
- La couleur blanche est idéale pour les applications propres
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-3121 et EN 1149.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Matériau de la manchette | PUR |
Coating Material | PUR |
Couleur | Blanc |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Dimensions | 6 |
À utiliser avec (application) | Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux |
Type de manchette de gant | Maille |