Learn More
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane HyFlex™ série 11-618
Avec leur effet “seconde peau”, ces gants très fins offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates. Les gants en polyuréthane Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-618 offrent une sensibilité et une dextérité excellentes.
Marque: Ansell Edmont™ 11618110
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
- La couleur sombre de la doublure et du gant masque la saleté et réduit le gaspillage des gants
- Doublure légère de calibre 18
- Parfaits pour le domaine automobile et la fabrication de métaux
Spécification
11 / 618 | |
Polyurethane | |
Nylon | |
11-618 | |
144 Pairs |
Polyurethane | |
Poignet en maille | |
Coated-palm | |
11 | |
CE Mark, EN 388 : 2121 |