Learn More
Ansell™ Gants légers en maille de polyuréthane HyFlex™ série 11-619
Avec leur effet “seconde peau”, ces gants très fins offrent un confort, un ajustement et une sensibilité exceptionnels pour les manipulations les plus délicates. Les gants légers en maille de polyuréthane Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-619 disposent d’une technologie de maille de calibre 18 qui permet aux gants d’être résistants tout en restant ultrafins.
8.86€ - 35.45€
Spécification
Matériau arrière | Polyurethane |
---|---|
Certifications/Conformité | CE Mark, EN 388 : 2121 |
Matériau de la manchette | Polyurethane |
Coating Material | PUR |
Type de produit | Lightweight Gloves |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12660732
|
Ansell™
11619090 |
9 |
8.86€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12650732
|
Ansell™
11619080 |
8 |
35.45€
12 paires Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12630732
|
Ansell™
11619060 |
6 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12610732
|
Ansell™
11619100 |
10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12640732
|
Ansell™
11619070 |
7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12620732
|
Ansell™
11619110 |
11 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Conçus pour une large gamme d’applications légères dans des environnements secs ou légèrement huileux
- Parfaits pour les utilisateurs qui ont besoin d’un niveau plus élevé d’ajustement, de sensibilité et de précision que celui offert par leurs gants actuels
- Conviennent aussi idéalement pour les applications où aucun gant en coton ni autre gant n’est utilisé malgré le risque d’égratignures, d’ampoules et de blessures mineures
- Idéal pour les assemblages finaux, la climatisation, les moteurs électriques, les assemblages de faisceaux électriques, les travaux d’ajustement
Spécification
Polyurethane | |
Polyurethane | |
Lightweight Gloves | |
Poignet en maille | |
Coated-palm | |
11-619 |
CE Mark, EN 388 : 2121 | |
PUR | |
11-619 | |
Nylon | |
144 Pairs |